Learn More
Thermo Scientific™ Permanentmarker und Stifte für Gefriergut
Kennzeichnen Sie Proben und Aufbewahrungsboxen dauerhaft mit diesen Cryoware Permanent Markern und Stiften.
Marke:  Thermo Scientific™ 339993
38.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11361775
  • 57.00 CHF / 4 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschriften Sie Proben und Lagerboxen dauerhaft mit den Thermo Scientific™ Cryoware Permanentmarkern und Stiften, die auch niedrigen Lagertemperaturen mühelos widerstehen.
  • Nunc™ und Nalgene™ Marker für Kryoprodukte gibt es in verschiedenen Farben für die handschriftliche Beschriftung und Markierung von Proben.
  • Sie können diese Stifte von Hand benutzen oder die - zum Erreichen eines höheren Probendurchsatzes - im ID Scribe verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Permanent Marking Pen
Nunc Cryo Pen Permanentmarker-Set
4
Verschiedene Farben (Rot, Blau, Grün, Schwarz)
100
4 Pk.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer167972 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number339993
Chargennummer182101 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number339993
Chargennummer180159 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number339993
Chargennummer164827 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number339993
Chargennummer179042 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number339993
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Permanentmarker und Stifte für Gefriergut >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.