Learn More
Fisherbrand™ Kryo-Röhrchen mit Silikon-O-Ring, 2 ml, Standfuss, (VE=10x100Stck.)
Polypropylen mit höchster Transparenz. Verwenden Sie diese Röhrchen zur Lagerung und Konservierung von Gewebekulturen und biologischen Proben. Fisherbrand™ graduierte Polypropylen-Kryoröhrchen eignen sich ideal für Anwendungen bis -90 °C in der gasförmigen Phase von Flüssigstickstoff oder in Tiefkühlgeräten.
Marke:  Fisherbrand™ CRY-260-030A
Artikelnummer. 10083442
  • 473.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterilisiert durch Betastrahlung gemäß EN ISO 11137
  • Deckel mit integrierter Dichtungsfunktion; kein zusätzlicher O-Ring aus Silikon
  • Innenliegender konischer Boden zur vollständigen Entleerung
  • Weiße Graduierungen für präzise Messungen
  • Weiße Beschriftung zur Probenidentifizierung
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Ausgestattet mit Sockel für die Verwendung mit einer Hand
  • 2.0 ml-, 4.0 ml- und 5.0 ml-Röhrchen sind auch mit rundem Boden erhältlich
  • Verpackt in PE-Beuteln mit je 50 Röhrchen in Kartons
  • Frei von DNA, DNase, Pyrogenen und ATP
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
2 mL
Ständer
12,5 mm
Polypropylen
49 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryo-Röhrchen mit Silikon-O-Ring, 2 ml, Standfuss, (VE=10x100Stck.) >