Learn More
Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör, Kamelhaarbürste
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
Marke: Epredia™ 1910
61.02 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
Verbessern Sie den Einsatz von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Thermo Scientific™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
Kamelhaarbürste mit Holzgriff.
Especificaciones
Kamelhaarpinsel | |
FSE/FE/SME/E | |
Pk. of 12 | |
7.5 in. |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.