Learn More
Eppendorf™ Kryolagerungsfläschchen
Bietet eine 3-stufige Codierung des SafeCode-Systems (Datenmatrixcode, Barcode und klares Schreiben), um eine sichere Probenidentifizierung zu ermöglichen. Bis zu 96 voretikettierte Fläschchen sind vorgefertigt und vorgedeckelt (0,5 bis 4,0 ml) für Lagerungsanwendungen.
Marke:  Eppendorf™ 0030079469
1613.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16436879
  • 1619.45 CHF / 960 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • 3-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung
  • Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 30 % beschädigt sein können
  • Temperaturbereich: -196 °C (Gasphase von LN2) bis +121 °C.
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen im Reinraum Klasse VIII für höchste Probenreinheit
  • Vorgedeckelt und vorgefertigt für komfortable Handhabung
  • Weitere Informationen zu Fläschchen sind auf der Eppendorf-Website für Dokumentationszwecke verfügbar
  • Direkter Import in Eppendorf eLABInventory- und eLABJournal-Software für komfortable Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
1,0 mL
Ja
2D SafeCode
Cryobank Fläschchensystem mit Kodierung
Steril
96
Ja
960 (10 Gestelle mit 96 Fläschchen)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Kryolagerungsfläschchen > 1,0 ml, steril