Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX50 und NX70 Zubehör
Verbessern Sie den Betrieb der Epredia™ CryoStar™ NX50 und NX70 Kryostaten mit Epredia™ CryoStar™ NX50 und NX70 Zubehör.
Marke:  Epredia™ 449980
176.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12083049
  • 265.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten für Epredia™ CryoStar™ NX50 und NX70 Kryostate mit Epredia™ CryoStar™ NX50 und NX70 Zubehör.
Das Zubehör umfasst:
  • Klingenhalter mit niedrigem Profil
  • Klingenhalter mit hohem Profil
  • Messerhalter aus Stahl
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
      Aktionscode24147
      Gültig bis zum2025-07-31
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Epredia™ CryoStar™ NX50 und NX70 Zubehör > Glas; 69.5 mm