Learn More
Corning™ Kryokonservierungsbeutel
BIOPHARMA
Verfügt über eine proprietäre Polyolefin-/Ethylavinylacetat-Folienmischung, die bei extrem niedrigen Temperaturen flexibel bleibt (-196 °C)
Marke:  Corning™ 91-200-90
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17273584
  • 73.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Beschreibung
Unser Kryokonservierungsbeutel ist ein einzigartiger Beutelfolienbehälter, der bei extrem niedrigen Temperaturen (-196 °C) flexibel bleibt. Corning Kryobehälter sind für die Lagerung, Konservierung und den Transfer von CD34+ hämatopoetischen Vorläuferzellen (HPCs) ausgelegt. Das empfohlene Füllvolumen reicht in vier Standardgrößen von 20 ml bis 190 ml. Die Empfehlung für das Gefriervolumen basiert gilt für horizontales Einfrieren in einer Schutzkassette mit einer Innenstärke von ca. 0,313 Zoll. Corning bietet diesen Einwegbeutel für Zellkulturen in 50 ml bis 750 ml-Ausführungen an. Eine spezielle Mischung aus Polyolefin-Folie und firmeneigenem EVA wurde aufgrund seiner Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen und seiner Eigenschaft ausgewählt, bei Füllung mit Flüssigkeit Flexibilität und Klarheit zu erhalten. Das firmeneigene Membran-Anschlussdesign zeichnet sich durch dünnere Wände für mehr Flexibilität aus und die angebrachte Kappe minimiert die Membranbelastung beim Einfrieren. Das branchenübliche Design der Etiketten-Taschen bietet einfache Handhabung und Rückverfolgbarkeit bei der Beschriftung. -Port 1 verfügt über dünnwandige Membrananschlüsse, zwei PVC-Kabel, Buchsenleisten, Luer-Verschlusskappen und kleine Gleitklemmen. Dieser Einwegbeutel für die Kryokonservierung von Zellen eignet sich ideal für biopharmazeutische Anwendungen in der Grundforschung.
-Für jede Produktionscharge ist ein vollständiges Konformitätszertifikat erhältlich.
Mit Polyolefin-EVA-Mischfolie Erhältlich in Größen von 50 ml, 250 ml, 500 ml und 750 ml.
Filmtyp: Polyolefin-EVA-Mischung
Zwei dünnwandige Membrananschlüsse
Anschluss 1: 4,5„ Länge 0,153„ AD EVA-Röhrchen, unterteilt auf zwei 5„-Längen zu je 0,118„ ID x 0,16„ AD PVC-Schlauch mit Luer-Anschlusssbuchsen und Luer-Kappen, mit Schlauchklemmen Merkmale und Vorteile
  • Polyolefin-Folie – Firmeneigene EVA-Mischung, die speziell aufgrund ihrer Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen bei gleichbleibender Flexibilität und Klarheit nach Befüllen mit Flüssigkeit gewählt wurde
  • Membrananschluss – Die befestigte Kappe rastet ein, um den Inhalt zu schützen und um die Membranexposition während der Verwendung zu minimieren
  • Etikettenfach – Unterstützt die Nutzung computergenerierter Etiketten; Produktinformationen lassen sich durch einfaches Öffnen der Gefrierkassette schnell anzeigen
  • Integrierter Füllschlauch – Das einzigartige Fertigungsverfahren zur Sicherung des Füllschlauchs am Behälter macht PVC-Verbindungen zum Flüssigstickstoffspeicherbereich des Behälters überflüssig
  • Schnittstelle/Anschlüsse – Kompatibel mit steriler Anschlusstechnologie und Smart Seal Technologie (Sebra™ Modell 1100 Schlauchschweißgerät); passt in zahlreiche Gefrierkassettensysteme
  • Corning Medienzertifikate sind in unserer Ressourcenbibliothek verfügbar.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    500 mL
    Polyolefin/EVA-Mischung
    1/Packung
    Kappen für Luer-Buchsen und Luer-Steckern, mit Klemmschellen, 0,11 ID x 0,16 AD PVC-Anschluss
    Je 1
    Kryokonservierungsbeutel
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Corning™ Kryokonservierungsbeutel > 500 mL