Learn More
MP Biomedicals™ Cryopres™ Dimethylsulfoxid (>99,9 % USP DMSO für Kryokonservierung)
Wird häufig bei der Kryokonservierung von Zellen verwendet, um eine Beschädigung der Zellmembran beim Einfrieren zu verhindern.
41.50 CHF - 178.00 CHF
Spezifikation
Form Flüssig
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryokonservierung
Reinheits- oder Qualitätsgrad 0,999
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C, dehydriert, unter Stickstoff lagern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16369855
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
092780145
10 mL
41.50 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16379855
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
092780148
50 mL
178.00 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Cryopres Dimethylsulfoxid (DMSO) USP, Ph. Eur. Steril gefiltert
  • Cryopres Dimethylsulfoxid wird häufig zusammen mit Glycerin bei der Kryokonservierung von Zellen verwendet, um eine Beschädigung der Zellmembran beim Einfrieren zu verhindern
  • Komplettes Analysenzertifikat für jede Produktionscharge sowie vollständige Formulierungsinformationen verfügbar
  • Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Kryokonservierung
15 bis 30 °C, dehydriert, unter Stickstoff lagern
Steril
0,999
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Cryopres™ Dimethylsulfoxid (>99,9 % USP DMSO für Kryokonservierung)