Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase
Thermo Scientific™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase sind zur Verwendung mit CryoPlus™ LN2 Tiefkühllagerungssystemen gedacht.
424.11 CHF - 933.65 CHF
Spezifikation
Typ Podest
Kapazität (metrisch) 500 mL
Aufnahmevermögen Gestelle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Außenhöhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Außenhöhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10192054
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000056
CryoPlus 1 , Rack # 4000005 4 in.
424.11 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10673175
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000060
CryoPlus 1 und 2, Gestelle 4000001, 4000002, 4000379 3.5 in.
483.41 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15104649
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000061
CryoPlus 1 und 2, Racks 4000003, 4000004, 4000011 5 in.
512.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10642425
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000063
CryoPlus 3, Racks 4000001 , 4000002 3.5 in.
612.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10556654
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000066
CryoPlus 4, Racks 4000001 , 4000002 , 40000379 3.5 in.
859.28 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15196395
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000067
CryoPlus 4, Racks 4000003 , 4000004 , 4000011 5 in.
933.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15865232
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000068
CryoPlus 4, Racks 4000005 4 in.
651.24 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Podest
500 mL
Gestelle
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase