Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus Serie Racks und Halter
Erhöhen der Benutzerfreundlichkeit der Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2-Speichersysteme mit Gestellen und Haltern der CryoPlus Serie.
Marke:  Thermo Scientific™
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10795715
  • 804.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 ml PHIOLE Boxen
2 mL
12 Kartons mit 100 Zellteiler
12 Boxen
7,06 cu. ft.
CryoPlus 1, 2 , 3, 4
12 Schachteln/Rack
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CryoPlus Serie Racks und Halter > Quadratisches Rack, Flüssigphase; 2 ml, inklusive 12 Boxen aus Pappe mit einer 100-Zellen-Unterteilung