Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus Serie Racks und Halter
Erhöhen der Benutzerfreundlichkeit der Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2-Speichersysteme mit Gestellen und Haltern der CryoPlus Serie.
Marke: Thermo Scientific™ 4000012/99283
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 Lagerungssystemen.
Kryoboxen aus Karton
- Vertikal (2 ml mit 100 Unterteilungen)
- Quadratisch (2, 4 oder 5 ml mit 100 Unterteilungen)
- Dreieckig (2, 4 oder 5 ml mit 81 Unterteilungen)
Boxen aus Polycarbonat
- Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen)
- Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen; 4 ml mit 81 Unterteilungen)
Edelstahl-Boxen†
- Quadratisch (2 oder 4 ml)
- Dreieckig (2 ml)
Spezifikation
Gestell, vertikal; flüssige Phase | |
CryoPlus 1,2,3,4 | |
Boxen |
5 mL | |
5 Cardboard Boxes (100 Cell Divider) | |
5 |
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
DateigrößeVersion: 4.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CryoPlus Serie Racks und Halter > Rack für 5 Boxen Flüssigphase
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur