Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus Serie Racks und Halter
Erhöhen der Benutzerfreundlichkeit der Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2-Speichersysteme mit Gestellen und Haltern der CryoPlus Serie.
Marke:  Thermo Scientific™ 4000011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10264564
  • 324.62 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 Lagerungssystemen.
Zur Verwendung in CryoMed Tiefkühlgeräten 7456, 7457, 7475, 7458, 7459, 7476.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vertikales Gestell
4 Boxes
4 Boxen
CryoPlus 1,2,3,4
Fläschchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CryoPlus Serie Racks und Halter > Röhrchenhalter