Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung (CRF) wurden mit Blick auf Zuverlässigkeit, Schutz und Datenrückverfolgbarkeit für die Erfordernisse Ihrer Probenvorbereitung entwickelt.
41908.50 CHF - 49245.00 CHF
Spezifikation
Typ | Tiefkühlgerät mit Stufenregelung |
---|---|
Temperaturbereich | –180 °C bis +50 °C |
Schrankmaterial | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung außen | Pulverbeschichteter Stahl |
Display | Touchscreen-Benutzeroberfläche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17171802
|
Thermo Scientific™
TSCM17PV |
17 L | 220–230 V, 50/60 Hz | Universalgerät mit Drucker |
43516.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17191802
|
Thermo Scientific™
TSCM34PV |
34 L | 220–230 V, 50/60 Hz | Universalgerät mit Drucker |
46129.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17111812
|
Thermo Scientific™
TSCM48PV |
48 L | 220–230 V, 50/60 Hz | Universalgerät mit Drucker |
49245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17181802
|
Thermo Scientific™
TSCM17XV |
17 L | 220–230 V, 50/60 Hz | Universalgerät ohne Drucker |
41908.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17101812
|
Thermo Scientific™
TSCM34XV |
34 L | 220–230 V, 50/60 Hz | Universalgerät ohne Drucker |
44521.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17121812
|
Thermo Scientific™
TSCM48XV |
48 L | 220–230 V, 50/60 Hz | Universalgerät ohne Drucker |
47737.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Für Kunden in den Bereichen Forschung, Zell- und Gentherapie, Impfstoffproduktion und Biobanking liefert das CryoMed Tiefkühlgerät mit Stufenregelung (CRF) genaue und wiederholbare Gefrierergebnisse, wodurch die Proben vor intrazellulärem Gefrieren geschützt werden. Das CryoMed CRF bietet verbesserte Datenrückverfolgbarkeit über eine Touchscreen-Benutzeroberfläche und anpassbare Gefrierprofile, während die Erfordernisse von 21 CFR Teil 11 und GMP erfüllt werden.
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate Freezers (CRF) are designed with reliability, protection, and data traceability in mind for your sample preparation and GMP production needs.
User-friendly operation with enhanced data traceability
- Intuitive touchscreen display allows for easy set-up, operation, and review of a freezing run
- Six pre-set freezing profiles and space for up to 14 user-defined, “custom” freeze profiles
- Integrated touchscreen UI logs usage and events to support 21 CFR part 11 requirements
- USB data export of .pdf file run logs support 21 CFR part 11
- User security: 3 levels of user accessibility
- “Run last” feature allows the same profile to be run consecutively with the touch of a button
- PC interface software provides remote operation capabilities, run review, and custom profile creation
Real-time run monitoring for sample protection
- Chamber and sample temperatures are monitored by Type T thermocouples, eliminating lag time and providing “real time” responsiveness
- Standard alarms to alert users of thermocouple failures, heater malfunction, high/low temperature limits, temperature tracking, power failure, and completion of run
- Remote alarm contacts
- Optional thermal printer
Reliable temperature performance for high throughput usage
- Dual solenoid valves are designed to balance LN2 injection volume for precise temperature control and accelerated freezing
- Preventative maintenance indicator for LN2 solenoid replacement limits downtime
- Temperature control and uniformity achieved via an air-handling and liquid nitrogen injection ring system
- Compatible with VHP cleaning techniques
- Environmentally friendly insulating foam
- Type 304 stainless steel with exterior powder-coat finish
Warranty varies by region. Check with your local representative for more information
Spezifikation
Tiefkühlgerät mit Stufenregelung | |
Edelstahl | |
Touchscreen-Benutzeroberfläche | |
Frontlader | |
Ja | |
Kompatibel mit Thermo Fisher Connect |
–180 °C bis +50 °C | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
Die Garantie ist regionsabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter vor Ort | |
USB-Datenexport | |
Unterstützte PC-Schnittstellensoftware |