Learn More
Bel-Art™ Cryogenic Storage Labels
Withstand extreme cold, including liquid nitrogen.
47.65 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Permanent |
Beschichtung | Laminate |
Display | Blank |
Ausführung | Semi-gloss |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17779109
|
Bel-Art™
F13492-3301 |
Weiß | 1,5 x 2 ml-Röhrchen | Rechteck | 1000/Pk. |
47.65 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16584670
|
Bel-Art™
F13492-9502 |
Gelb, Rot, Violett, Blau, Grün | 0.5 to 1.5 mL tubes | Rund | 5000/Roll, 1 Roll/Pk. |
128.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Strong, permanent adhesive maintains adhesion to glass, plastic, cardboard
- Organize and label samples for short or long-term cold storage
- Available in sheets or rolls
- For -196°C environments
- Dot and rectangle shaped labels sized for 0.5 to 2 mL cryogenic tubes
- 67 x 25 mm rectangle for large tube, cryo box and rack labeling
- Overall 7 mil thick coated label
- Use with non-water soluble printer inks and markers/pens or with wet surface pen
- For easy removal of labels, use Label-Off™ Label Remover
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Laminate | |
Semi-gloss | |
Ink Jet | |
None |
Permanent | |
Blank | |
Polyester Overlaminate | |
Non-sterile | |
For -196°C environments |