Learn More
Cole-Parmer™ Kryo-Etiketten
Cryogenic Label for Laser Printers is ideal for cryogenic storage, withstanding temperatures from -321°F to +302°F (-196°C to +150°C).
Marke: Cole-Parmer™ 06530-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Will not jam laser printers.
- Resistant to detergents, oils, solvents, and caustic agents without peeling or falling off.
- These labels, which will not jam laser printers will withstand conventional and cryogenic storage to -321°F (-196°C), boiling water baths to 212°F (100°C), and dry heat up to 302°F (150°C).
- Labels adhere to most plastics, glass, and metals.
Spezifikation
Peel and Stick | |
Opaque | |
Einseitig bedruckbar | |
Labels | |
Kennzeichnung von Kryolagerröhrchen und -gestellen | |
-321°F to +302°F | |
1,5 in. | |
0,75 in. |
White | |
Label | |
Laser | |
Unsteril | |
Laserdrucker | |
-196° to +150°C | |
38.1 mm | |
19 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kryo-Etiketten > Höhe: 19.05 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur