Learn More
SPEX Certiprep™ Kryo-Handschuhe
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Beschreibung
- Kryogene Handschuhe speziell für den Schutz von Händen und Armen bei der Handhabung von flüssigem Stickstoff
- Sehr empfehlenswert für den sicheren Betrieb von Freezer/Mill™
- Mehrschichtige Isolierung für optimalen Schutz
- Flexibel und leicht für hervorragende Fingerfertigkeit
- Auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu tragen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
Material | Gewebe |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Kryo-Handschuhe |
Größe | Mittel |
Sterilität | Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SPEX Certiprep™ Kryo-Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur