Beschreibung
Die mittlere Schicht besteht aus spezieller Polyolefin/Polyester-Mikrofaser, die bei der Wärmedämmung fast doppelt so effektiv ist wie eine ähnliche Daunenstärke. Dadurch wird die Wärmeübertragung minimiert, ohne dass sie dick und unbequem sind. Die Innenschicht besteht aus Baumwolle für bequemen Tragekomfort. Sie sind in den EN 420-Größen hergestellt und wurden gemäß EN 388 (2, X, 2, X) und EN 511 -Kontaktkälte 2, konvektive Kälte 2, Flexibility PASS getestet. Vermeiden Sie den Kontakt mit Produkten auf Alkoholbasis. Um die Masse um die Finger zu reduzieren, wurden die Stichlöcher nicht versiegelt. Bei normaler Verwendung ist dies kein Problem. Die Handschuhe dürfen jedoch nicht in Flüssigstickstoff getaucht werden, und es ist nicht ratsam, sie über -80 °C zu verwenden. Sie sind sehr langlebig und bewahren ihre Flexibilität (versteifen allerdings etwas) für lange Zeiträume in kalten Atmosphären. Außenmaterial aus Polyimid, Polyolefin mit etwas Polyester als Füllung und Baumwoll-Futter. Hergestellt nach EN511. Entwickelt für den Umgang mit sehr kalten Objekten, typischerweise solche, die in der Dampfphase von Flüssigstickstoff (im Bereich von 120 ° bis 190 °C) gelagert werden.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
Material | Gewebe |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Kryo-Handschuhe |
Größe | M |
Sterilität | Unsteril |
Menge | 1 Packung |
Beständig gegen | Wasser |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scilabub™ Kryo-Handschuh >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur