Learn More
Scilabub™ Froster™ Kryogen Wasserdichter Ellbogenhandschuh
Artikelnummer. 15117965
Klein
Click to view available options
Größe:
Klein
Frosters™ Wasserdichte Kryo-Ellbogenhandschuhe wurden speziell für die Handhabung von sehr kalten Objekten entwickelt, dabei handelt es sich typischerweise um Objekte, die in der Dampfphase von Flüssigstickstoff (von -120 °C bis -190 °C) gelagert werden.
  • Zur Verwendung mit mit Flüssigstickstoff gelagerten Materialien und in anderen sehr kalten Umgebungen, wie z. B. Tiefkühlschränken, Kühlräumen, Trockeneis und Mikrotom-Arbeitsplätzen
  • Die hervorragende Isolierung benötigt weniger Dicke und bietet mehr Fingerfertigkeit
  • Bei der tatsächlichen Temperatur von Flüssigstickstoff ist das Material etwas steif, bleibt jedoch flexibel genug für die Verwendung (N.B. Handschuhe sollten nicht tatsächlich in Flüssigstickstoff getaucht werden)
  • Kunstfaser-Außenmaterial für Flexibilität mit Membran neuester Technologie für zusätzlichen Schutz
  • Die Außenschicht aus royalblauem gewebten Polyamid hat eine wasserdichte Beschichtung, die Kondenswasser auf kalten Oberflächen widerstehen kann, aber dennoch für Wasserdampf durchlässig ist
  • Vier Handgrößen und drei Längen im gesamten Produktportfolio, die sich alle über das Handgelenk erstrecken
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0120, EN 5 11: 2006
Farbe Blau
Material Gewebe
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Halbarm-Handschuhe für Kryogen-Froster
Größe Klein
Sterilität Unsteril
Beständig gegen Wasser
Länge (metrisch) 500 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scilabub™ Froster™ Kryogen Wasserdichter Ellbogenhandschuh >