Learn More
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage with Back Slit
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
Marke:  GA International JTTA-7SBC1-1GA
Encompass_Preferred
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17899767
  • auf Anfrage / 1000 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a large range of sizes, colors and configurations
Spezifikation
Spezifikation
Permanent
Matte
Thermoplastic Film
Labels
1 Label
Rectangle
-196°C to +110°C
0.5 in.
1 in.
1 in.
Green
Roll
Thermal Transfer
Non-sterile
1000/Pk.
-321°F to +230°F
25.4 x 12.7 mm
12.7 mm
25.4 mm
25.4 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage with Back Slit