Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgeräte mit 3 Einlegeböden
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlschrank mit 3 Einlegeböden verfügt über eine Außentür mit rechtem Griff
Spezifikation
Temperatur (Sollwert) Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min
Ausführung der Tür Versiegelt
Innentüren 3
Scharnierseite Links
Isolierung Vakuum, Polyurethanschaum
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Klassische LED-Anzeige
  • Grüne Kühlflüssigkeiten
  • Luftgekühlt
  • Griff: Rechte Seite
  • 3 Einlegeböden innen
  • 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
  • Verbraucht 11,8 kWh/Tag (grün; -80 °C; 230 V))
  • Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
  • Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
  • Innenseite: Edelstahl
  • Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
  • 3 Fächer mit 3 isolierten und versiegelten Innentüren
Spezifikation
Spezifikation
Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min
3
Vakuum, Polyurethanschaum
Pulverbeschichteter Stahl
LED
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
R290 / R170
Versiegelt
Links
Edelstahl
3
Nein
Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
Proben (57.600)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgeräte mit 3 Einlegeböden