Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgerät -230 V/50 Hz
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgerät -230 V/50 Hz bietet sicheren Probenschutz und minimierte Betriebskosten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 740 l |
---|---|
Temperatur (Sollwert) | Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min |
Innentüren | 3 |
Isolierung | Vakuum, Polyurethanschaum |
Innen | Edelstahl |
Beschreibung
- Klassische LED-Anzeige
- Grüne Kühlflüssigkeiten
- Luftkühlung
- 230 V/50 Hz
- Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
- Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
- Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
- Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
- Innenseite: Edelstahl
- Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
- Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
Spezifikation
740 l | |
3 | |
Edelstahl | |
LED | |
62,1 × 86,5 × 139 cm | |
Mit Kennwortschutz | |
230 V, 50 Hz | |
R290 / R170 | |
Proben (57.600) |
Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min | |
Vakuum, Polyurethanschaum | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
91,5 x 109,9 x 197,3 cm | |
Nein | |
Nicht verfügbar | |
Verbrauch: 11,8 kWh/Tag | |
357 bis 366 kg | |
18 bis 30 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgerät -230 V/50 Hz