Learn More
Thermo Scientific™ CryoClaw
Die Thermo Scientific™ CryoClaw eignet sich zum Entnehmen von Fläschchen, Ampullen und Kryoboxen aus Kryobehältern.
Marke:  Thermo Scientific™ AY509X18
310.05 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10318253
  • 341.70 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ CryoClaw eignet sich zum Entnehmen von Fläschchen, Ampullen und Kryoboxen aus Kryobehältern.
  • Gummisauger zur Entnahme von Ampullen oder Kästchen, die aus Gestellen oder Dosen in kryogene Gefäße fallen
  • Kann auch verwendet werden, um überkopfliegende Gegenstände zu erreichen oder um Radioisotope sicher zu bewegen, ohne die Behälter zu berühren
  • Länge 41 in. (104 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CryoClaw Ampullengreifer
CryoClaw
Alle CryoPlus Modelle
Fläschchen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
  • Mehrere Hersteller
    Mit den richtigen Tools zu neuen Entdeckungen
    Aktionscode24148
    Gültig bis zum2025-08-22
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CryoClaw > 41 in.L