Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Erfüllen Sie jeden Bedarf und jedes Budget mit den Thermo Scientific™ Kryoboxen.
Marke:  Thermo Scientific™ 867013-0242
43.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11391514
  • 64.15 CHF / 4 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erfüllen Sie die Anforderungen jedes Budgets mit Kryoboxen aus Kunststoff oder Karton, die für die Lagerung von Kryofläschchen und Röhrchen entwickelt wurden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von robusten Thermo Scientific™ CryoBox™ Arten aus Kunststoff mit Markierungen auf den Deckeln und aufgedruckten Positionsrastern oder wählen Sie wirtschaftliche Kartonkryoboxen für die Kurzzeitlagerung. Die Kunststoffboxen sind für unsere Nalgene™ und Nunc™ Fläschchen und Mikrozentrifugenröhrchen der eigenen Marke optimiert.
  • Strapazierfähige Vollkunststoff-Kryoboxen zur Kurz- oder Langzeitlagerung
  • Markierungen auf den Deckeln der Kunststoff-Kryoboxen verhindern eine falsche Ausrichtung
  • Kunststoffbehälter sind zur Dekontamination autoklavierbar und bei Temperaturen von -196°C bis +121°C verwendbar.
  • Vereinfachte Bestandsverwaltung durch aufgedruckte Gittermarkierungen auf den Kunststoffdeckeln
  • Kostengünstige Kryoboxen aus Spanholz/Pappe zur Kurzzeitlagerung
  • Kryoboxen aus Spanholz/Pappe haben Rastereinsätze und Belüftungsschlitze im Boden für ein vollständiges Entleeren und optimale Luftzirkulation
  • Erhältlich mit Teilern für 25 bis zu 169 Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat, 133 x 133 x 52 mm
Polycarbonat
Kryobox
Colored Insert
4/Packung, 24/Karton
5,25 x 5,25 x 2 in. (133 x 133 x 52 mm)
133 mm
133 mm
52 mm
Grün
Quadratisch
81 (1 bis 2 ml Fläschchen)
Nalgene
9 x 9
5,25 in.
5,25 in.
2 in.
0,62 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kryoboxen > CryoBoxes, PC, grün, fasst 81 1,2 bis 2,0 ml-Kryoröhrchen, 133 x 133 x 52 mm, 4 Stück/Packung, 24 Stück/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.