Learn More
Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle
Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen.
Marke:  Thermo Scientific™ DS5035-0009
243.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419082
  • 359.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Stapeln und organisieren Sie Standard-Aufbewahrungsboxen für Kryofläschchen mit diesen Gestellen für Tiefkühlgeräte. Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle sind als beständige Thermo Scientific Nalgene™ Edelstahl- und als Thermo Scientific Nunc™ Aluminiumgestelle erhältlich und passen in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen.
  • Bequeme Lagerung von standardmäßigen 5-1/4 x 5-1/4 Kryofläschchenbehältern mit diesen Tiefkühlgestellen
  • Passend für Thermo Scientific Nalgene™ und Nunc™ CryoBoxes™
  • Langlebige Edelstahl- und Aluminiumgestelle passend für die meisten Gefrierschränke und Gefriertruhen optional erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silber
9 CryoBoxes/Gestell
Edelstahl
8,4 x 8,3 x 50,2 cm (3,375 x 3,25 x 19,75 in.)
Vertikal
Gestell für Tiefkühlgerät
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle > Vertikal, Edelstahl, 9 Fächer, 3,375 x 3,25 x 19,75 Zoll
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.