Learn More
Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle
Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen.
Marke:  Thermo Scientific™ 367000
409.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
331.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10326442
  • 488.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Stapeln und organisieren Sie Standard-Aufbewahrungsboxen für Kryofläschchen mit diesen Gestellen für Tiefkühlgeräte. Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle sind als beständige Thermo Scientific Nalgene™ Edelstahl- und als Thermo Scientific Nunc™ Aluminiumgestelle erhältlich und passen in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen.
  • Anpassbare Böden, um verschiedene Boxenhöhen unterzubringen
  • Beherbergt 12 MAX-100 Boxen für 1,8mL Cryoröhrchen (Art.-Nr. 3043305) oder 8 Mega MAX-100 Boxen (Art.-Nr. 3043303) oder eine Kombination davon
  • Führungsschienen für akurate Positionierung
  • Einfach zu reinigen
  • Aus Aluminium
  • Passen in die meisten Truhen
  • B/T/H 143/140/670mm
  • Farbe: Natur
  • B/T/H: 143/140/670mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silber
12 CryoBoxes/Gestell
Edelstahl
14,3 x 67 x 14 cm (5,625 x 26,5 x 5,531 in.)
Vertikal
Kryoboxengestell, vertikal
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185359 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog Number367000
Chargennummer2102247 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number367000
Chargennummer221871 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number367000
Chargennummer220827 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number367000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle > Vertikal, Aluminium, 12 Fächer, 5,625 x 26,5 x 5,531 Zoll (T x B x H)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.