Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Kryoröhrchen mit Außengewinde
Hergestellt mit hochwertigem Polypropylen für Festigkeit und hohe thermische Beständigkeit. Greiner BioONE™ Cryo.s Kryoröhrchen mit Außengewinden halten einem Temperaturbereich von –196 bis +100 °C stand.
Marke: Greiner Bio-One 127279
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer menschlicher DNA, Endotoxinen, DNase und RNase
- Steril, nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch, beinhaltet keine Schwermetalle
- CE-Kennzeichnung (CE/IVD)
- Zur Sicherheit sollte Cryo.s™ in einem Tiefkühlgerät oder ausschließlich in der Gasphase über flüssigem Stickstoff aufbewahrt werden
- Für den Versand per Luftpost geeignet
- Mit weißem, kratzfestem Beschriftungsfeld
- 150 Einlagen pro Box (für zusätzliche Beschriftung auf der Kappe)
- Geeignet für die Aufbewahrung bei -20 und -80 °C sowie in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff2
- Mehrere Kappenfarben und Arbeitsvolumen
- Ultrareines Polypropylen medizinischer Qualität, zertifiziert gemäß USP Klasse VI, ohne migrierende Substanzen
- Aufbewahrungskisten und Arbeitsgestelle sind als Zubehör lieferbar
Spezifikation
Röhrchen für Kryolagerung | |
Nicht autoklavierbar | |
Runder Boden, Starfoot-Basis | |
Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung | |
Steril | |
HDPE |
Blau | |
4 mL | |
Polypropylen | |
-196°C to +100°C | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Cryo.s Kryoröhrchen mit Außengewinde > Capacity: 4mL; Closure Color: Blue; Height: 83mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur