Learn More
Tempshield™ Cryo-Protection™ -Sicherheitskits Artikelnummer.: 16052262
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tempshield™ Cryo-Protection™ -Sicherheitskits
Artikelnummer. 16052262
Sicherheitskit; Farbe: Blau
Click to view available options
Sicherheitskit; Farbe: Blau
Artikelnummer. 16052262
Marke: Tempshield™ SKMALWP42
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Cryo-Protection™ -Sicherheitskit bietet wichtige PSA für Personen, die mit flüssigen Kryogenen arbeiten, und schützt sie vor Spritzern und Berühren von etwas Kaltem bei der Verwendung kryogener Flüssigkeiten. Jedes Kit enthält ein Paar wasserdichte Cryo-Handschuhe™, eine Cryo-Schürze™ und einen Cryo-Protection™ Gesichtsschutz.
  • Schützt vor extrem kalten Temperaturen bis -196 °°C.
  • Modernste Materialien und mehrschichtiger Aufbau
  • Ausgezeichneter Thermische Schutzisolation
  • Maximale Flexibilität und Fingerfertigkeit.
  • Die thermische innere Verbindung führt Feuchtigkeit ab und sorgt so für Komfort bei längerem Tragen
  • CE-Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
  • Leichter, stoßfester Gesichtsschutz - das Visier sorgt für optische Klarheit
Spezifikation
Farbe Blau
Enthält Wasserdichte Cryo-Handschuhe™ Mittelarm-Arm (MA) Größe L, Cryo-Schürze™ 42 Zoll Länge mit verstellbarem, Schnellverschluß-Hals- und Hüftgurt, Cryo-Protection™ Gesichtsschutz mit Sperrklinken-Kopfgurt, Speck- und Regelungssystem und schwenkbarem Visier
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verteilen/Umfüllen von kryogenen Flüssigkeiten, Entnahme von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten, alle offenen kryogenen Behälter, bei denen die Gefahr besteht, dass man Flüssigkeiten oder Spritzern ausgesetzt ist (nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten gedacht)
Zertifizierung/Konformität CE Kategorie III, EN 511, EN 388, EN 420
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tempshield™ Cryo-Protection™ -Sicherheitskits >