Learn More
Thermo Scientific™ Kryoschürzen
Schützen Sie Ihre Kleidung mit Thermo Scientific™ Kryoschürzen, erhältlich in den Größen klein, mittel und groß.
704.51 CHF - 782.90 CHF
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16449019
|
Thermo Scientific™
189451 |
S |
771.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15425764
|
Thermo Scientific™
189453 |
L |
782.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11766287
|
Thermo Scientific™
189452 |
M |
704.51 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Kleidung mit Thermo Scientific™ Kryoschürzen, erhältlich in den Größen klein, mittel und groß.
- Klein: 36″ (91.4 cm)
- Mittel: 42″ (106.7 cm)
- Groß: 48″ (121.9 cm)
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Kryo-Schürze | |
Blau |