Learn More
Ansell Edmont™ Crusader Flex™ Nitrilhandschuhe der Serie 42-474 für hohe Beanspruchung
Vliesstoffisolierung und Wärmesperre über die gesamte Länge für die kurzzeitige Handhabung von Objekten bis 400 °F (200° C). Die Handschuhe der Ansell Edmont™ Crusader™ Flex Gloves 42-474 Serie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche oder in der Glas- und Metallherstellung.
Marke: Ansell Edmont™ 42474080
26.51 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bietet eine hohe Schnittfestigkeit gegen leichte Verletzungen und Abrieb
- Verbessert die Haftung auf trockenen und öligen Oberflächen
- Bequem und flexibel: schweißabsorbierender Vliesstoff innen
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 , EN 407:2004 | |
Grau | |
Strapazierfähige Nitrilhandschuhe | |
180 °C | |
12 Paare pro Beutel, 6 Beutel im Karton | |
42-445 |
Bauweise: Zugeschnitten und genäht | |
Nitril | |
8 | |
Polyester-/Baumwoll-Vliesstoff | |
Schnitte, leichte Verletzungen und Abrieb | |
343 bis 356 mm |