Learn More
Tocris Bioscience™ CRT 0066101
Potent protein kinase D (PKD) inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 4975/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CRT 0066101 is a potent inhibitor of protein kinase D (PKD); inhibits all PKD isoforms (IC50 values are 1, 2 and 2.5 nM for PKD1, PKD3 and PKD2 respectively). Exhibits selectivity for PKD against a panel of >90 protein kinases, including PKCα, MEK, ERK, c-Raf and c-Src. Reduces proliferation and cell viability of pancreatic cancer cells expressing moderate levels of endogenous PKD1/2. Orally bioavailable.
Spezifikation
>98% | |
CRT 0066101 | |
CRT 0066101 |
10 mg | |
411.33 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ CRT 0066101 > 10mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur