Beschreibung
- Garantiert inert und auslaufsicher
- Einzeln poliert für längere Sauberkeit
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
195 x 95 mm | |
30 mm | |
95 mm | |
Je 1 |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
5 kreuzförmige Rührstäbe, je 1 mit 10x10, 20x20, 25x25, 30x30, 38x38 mm | |
195 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SPIN BAR SET CROSS PTFE WHITE > Im Lieferumfang enthalten:5 Kreuzrührer, je 1 mit 10 x 10, 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30, 38 x 38mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur