Learn More
Fisherbrand™ Bördelköpfe für Programmable Electronic High Power Crimp Station
Für den Gebrauch mit Programmable Electronic High Power Crimp Station
Marke:  Fisherbrand™ 08 06 3200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15542300
  • 463.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bördelkopf für Aluminiumkappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bördelkopf für 8 mm-Aluminiumkappen
Kunststoff, Stahl
Nicht autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bördelköpfe für Programmable Electronic High Power Crimp Station > Für 8 mm-Kappen