Learn More
Fisherbrand™ Bördelköpfe für Programmable Electronic High Power Crimp Station
Für den Gebrauch mit Programmable Electronic High Power Crimp Station
Marke:  Fisherbrand™ 20 06 3206
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15532340
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bördelkopf für Aluminiumkappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mm Bördelkopf
20 mm
Kunststoff, Stahl
Nicht autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bördelköpfe für Programmable Electronic High Power Crimp Station > Für 20 mm-Kappen