Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig
Zur Verwendung mit Behältern, Gefäßen, Rührer und Rührplatten. Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig, für verbesserte Rührwirkung.
20.00 CHF - 31.35 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Kreuz |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16245791
|
Fisherbrand™
001.2402 |
20 x 20 x 8 mm |
20.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16265791
|
Fisherbrand™
001.2404 |
30 x 30 x 10 mm |
31.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Stabiler Magnetrührer für allgemeine Anwendungen
- Erzeugt einen tiefen, leisen Vortex, auch bei relativ hohen Geschwindigkeiten
- Autoklavierbar
Spécification
Ja | |
Weiß | |
Kreuz |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer |