Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Bördelrand, Klarglas
Glasfläschchen mit Bördelrand und Bördelverschluss zur Aufbewahrung von Stoffen. Durchsichtige N20-Fläschchen mit Bördelrand sind in verschiedenen Größen lieferbar.
67.15 CHF - 113.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Flaschenhalstyp | Klemme |
Basisausführung | Flachboden |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11530535
|
Fisherbrand™
20 09 0289 |
50 ml |
113.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11560535
|
Fisherbrand™
20 09 0343 |
118.8 ml |
67.15 CHF
88 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Bördelhals
- Flacher Boden
- Glas li>Transparent
Spezifikation
Durchsichtig | |
Klemme | |
100 | |
Nein |
Glas | |
Flachboden | |
ND20 |