Learn More
Macherey-Nagel™ N8-Bördelverschlüsse mit Bohrung
N8-Bördelverschlüsse aus Aluminium besitzen Septen aus rotem Gummi/PTFE und eignen sich für Routineanalysen. Alle Verschlüsse werden unter strengen hygienischen Bedingungen automatisch montiert. Sie sind mit Autosamplern der Marken Dionex, Perkin Elmer und Thermo Scientific kompatibel.
Marke: Macherey-Nagel™ 702025
Beschreibung
- Septen aus rotem Gummi/PTFE
- N8-Durchmesser
- Ideal für GC- und HPLC-Anwendungen
Spezifikation
Rot-Orange/Farblos | |
Silver | |
Roter Gummi/PTFE | |
Temperaturgenauigkeit Geeignet für Temperaturen von -40 °C bis 110 °C/Analytische Reinheit - Mittel/Mittelschwer durchzustechen/mittlere Wiederverschließbarkeit | |
1,0 mm (Septen) | |
Autosampler der Marken Dionex, PerkinElmer, Thermo Scientific |
Bördelkappe aus Aluminium mit Bohrung, vormontierte Septen | |
Aluminum | |
GC, HPLC | |
N8 | |
Bördelverschluss |