Learn More
Kreatinin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
67.74 CHF - 269.34 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 60-27-5 |
---|---|
Summenformel | C4H7N3O |
Molekulargewicht (g/mol) | 113.12 |
InChI-Schlüssel | DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu |
PubChem CID | 588 |
ChEBI | CHEBI:16737 |
IUPAC-Name | 2-Amino-3-Methyl-4H-Imidazol-5-on |
SMILES | CN1CC(=O)N=C1N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10553401
|
Thermo Scientific Acros
228940250 |
25 g | Glasflasche |
67.74 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10033160
|
Thermo Scientific Acros
228940500 |
50 g | Glasflasche |
125.63 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11916261
|
Thermo Scientific Acros
228942500 |
250 g | Glasflasche |
269.34 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
60-27-5 | |
113.12 | |
creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu | |
CHEBI:16737 | |
CN1CC(=O)N=C1N |
C4H7N3O | |
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N | |
588 | |
2-Amino-3-Methyl-4H-Imidazol-5-on |
Spezifikation
Creatinine | |
255.0°C | |
290°C | |
Echt | |
C4H7N3O | |
15,2557 | |
(5% in water) Clear colorless to slightly yellow | |
CN1CC(=O)N=C1N | |
113.12 | |
CHEBI:16737 | |
98% |
60-27-5 | |
Weiß | |
0.5% (105°C) max. | |
98% | |
24,245 | |
creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu | |
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-Amino-3-Methyl-4H-Imidazol-5-on | |
588 | |
113.12 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-466-7
RUO – Research Use Only