Learn More
Kreatinphosphat Dinatriumsalz Tetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10579263
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kreatinphosphat Dinatriumsalz Tetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10579263
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10579263
Marke: Thermo Scientific Acros 337340010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P | 255.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71519-72-7
Summenformel C4H8N3Na2O5P
Molekulargewicht (g/mol) 255.08
MDL-Nummer MFCD00150192
InChI-Schlüssel RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
Synonym creatine phosphate sodium salt
PubChem CID 91884830
SMILES [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Na2O3PNHC(NH)N(CH3)CH2COOH·4H2O
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless solution
IUPAC-Name Dinatriumtetrahydrat({amino[(carboxymethyl)(methyl)amino]methyliden}amino)phosphonat
Formelmasse 327.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number337340100,337340010,337340020
ChargennummerA0462816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number337340100,337340010,337340020
ChargennummerA0457986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog Number337340100,337340010,337340020
ChargennummerA0455697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number337340100,337340010,337340020
ChargennummerA0454713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number337340100,337340010,337340020
Produktidentifikator
  • Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Name des Produkts
Kreatinphosphat Dinatriumsalz Tetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >