Learn More
Creatin-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10783421
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Creatin-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10783421
Marke: Thermo Scientific Acros 226791000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kreatinmonohydrat (CAS-Nr. 6020-87-7) ist die Monohydratform von Kreatin, einer Aminosäure, die hauptsächlich in Skelettmuskelzellen vorkommt und für die schnelle Energieversorgung wichtig ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Kreatin ist eine Aminosäure, die natürlich vom Körper gebildet wird auch durch Nahrungsaufnahme zugeführt werden kann.
  • Sie wird hauptsächlich im Gewebe der Skelettmuskulatur gelagert
  • Kreatin wird in Phosphatform gelagert, und bei Aufbrauch der ATP-Ablagerungen kann Phosphokreatin zur schnellen Ergänzung von ATP Phosphatgruppen spenden.
  • Kreatinsupplementierung kann insbesondere bei Erkrankungen wie Krebs und chronischen Krankheiten, die mit Muskelschwund einhergehen, als Krankheitsbehandlung vorteilhaft sein.
Anwendungen
  • Im Labor kann Kreatin zur Untersuchung seines Potenzials für die Behandlung von Stoffwechselstörungen und Muskelschwund verwendet werden.
  • Kreatin wirkt gegen Tumore, Viren und Diabetes.
  • Es kommt im Labor auch zur Untersuchung neurologischer Erkrankungen zum Einsatz und hat sich als neuroprotektiver Schutz gegen hypoxische Erkrankungen erwiesen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6020-87-7
Summenformel C4H9N3O2·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
MDL-Nummer MFCD00071582
InChI-Schlüssel MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
PubChem CID 80116
IUPAC-Name 2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure;hydrat
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine monohydrate
Schmelzpunkt 292.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Glührückstand 1% max.
Verlust bei Trocknung 12.6% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H·H2O
Menge 100 g
Beilstein 04, 363
Merck Index 14, 2568
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer226790250,226791000,226795000
ChargennummerA0467132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Artikelnummer226790250,226791000,226795000
ChargennummerA0462709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Artikelnummer226790250,226791000,226795000
ChargennummerA0460407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Artikelnummer226790250,226791000,226795000
ChargennummerA0441970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Artikelnummer226790250,226791000,226795000
Produktidentifikator
  • Creatine monohydrate
Name des Produkts
Creatin-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >