Learn More
Creatin-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Kreatin ist eine Aminosäure, die natürlich vom Körper gebildet wird auch durch Nahrungsaufnahme zugeführt werden kann.
- Sie wird hauptsächlich im Gewebe der Skelettmuskulatur gelagert
- Kreatin wird in Phosphatform gelagert, und bei Aufbrauch der ATP-Ablagerungen kann Phosphokreatin zur schnellen Ergänzung von ATP Phosphatgruppen spenden.
- Kreatinsupplementierung kann insbesondere bei Erkrankungen wie Krebs und chronischen Krankheiten, die mit Muskelschwund einhergehen, als Krankheitsbehandlung vorteilhaft sein.
Anwendungen
- Im Labor kann Kreatin zur Untersuchung seines Potenzials für die Behandlung von Stoffwechselstörungen und Muskelschwund verwendet werden.
- Kreatin wirkt gegen Tumore, Viren und Diabetes.
- Es kommt im Labor auch zur Untersuchung neurologischer Erkrankungen zum Einsatz und hat sich als neuroprotektiver Schutz gegen hypoxische Erkrankungen erwiesen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Creatine monohydrate |
Schmelzpunkt | 292.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Glührückstand | 1% max. |
Verlust bei Trocknung | 12.6% max. (105°C) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (on dry substance) (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H·H2O |
Menge | 25 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Creatine monohydrate
Name des Produkts
Creatin-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur