Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Applications: Ligand Activation
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-31132
Artikelnummer. 18776353
  • 415.00 CHF / 0.10 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Spezifikation
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
0.1 mg
Activation of mouse TLR9
CpG Oligodeoxynucleotides
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse >