Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-31134
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
0.1 mg | |
Ligand Activation, Functional and in vitro assays | |
CpG Oligodeoxynucleotides |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur