Learn More
CpG oligodeoxynucleotides (2216), Novus Biologicals™
Useful positive control model system for studying hTLR9 activation
200.00 CHF - 290.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 1.0 mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Typ CpG Oligodeoxynucleotides
Spezies Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18015644
Unterlagen ansehen
Bio-Techne
NBP2-31136
0.1 mg
290.00 CHF
0.10 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18154912
Unterlagen ansehen
Bio-Techne
NBP2-31136SS
0.025 mg
200.00 CHF
25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen: G*GGGGACGATCGTCG*G*G*G*G*G
Buffer: Sterile water
Clone: 2216
Dilution: Ligand Activation, 5 to 20μg/mL
CpG ODN Type A (2216)
Spezifikation
Spezifikation
1.0 mg/mL
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CpG Oligodeoxynucleotides
Human
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CpG oligodeoxynucleotides (2216), Novus Biologicals™