Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-31138SS
Artikelnummer. 18123235
  • 200.00 CHF / 25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Spezifikation
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
0.025 mg
Activation of human TLR9
CpG Oligodeoxynucleotides
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides >