Learn More
CPCCOEt, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001165
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
CPCCOEt, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001165
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001165
Marke: Tocris Bioscience 1028/50
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective non-competitive mGlu1 antagonist
hmGlu1 subtype-selective non-competitive antagonist (IC50 = 6.5 μM). Has no agonist or antagonist activity at hmGlu2, 4a, 5a, 7b, 8a or ionotropic receptors at concentrations of up to 100 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179067-99-3
Summenformel C13H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
InChI-Schlüssel FXCTZFMSAHZQTR-DRYKPYBASA-N
Synonym cpccoet
PubChem CID 92460002
IUPAC-Name ethyl (1aS,7Z,7aS)-7-hydroxyimino-1,7a-dihydrocyclopropa[b]chromene-1a-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C12CC1C(=NO)C3=CC=CC=C3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CPCCOEt
Menge 50 mg
Formelmasse 247.25
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CPCCOEt, Tocris Bioscience™ >