Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung mit Kupplungseinsatz, gerade
Schnellkupplung mit einfacher Schnellanschluss-Schnittstelle für starre Schläuche
Marke: Cole-Parmer™ 31304-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Den Einsatz in das Gehäuse stecken, um das Fitting anzuschließen.
- Die Fittinghälften rasten sofort ein.
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken.
- Das federbetätigte Ventil in den einzelnen Fittinghälften dichtet den Durchflussweg ab.
- Gerade Fittings ohne Absperrventile sind ebenfalls erhältlich.
- Alle Fittinggehäuse verfügen über 316-Edelstahlfedern und -verriegelungen.
Spezifikation
Schnellkupplungseinsatz | |
180 °F | |
Schnellkupplung x Schnellanschluss | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Acetal |
Weiß | |
82 °C | |
1/4 x 1/4 Zoll | |
3.43 cm | |
120 psi |