Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung mit Kupplungseinsatz, gerade
Schnellkupplung mit einfacher Schnellanschluss-Schnittstelle für starre Schläuche
15.70 CHF - 16.90 CHF
Spezifikation
Typ | Schnellkupplungseinsatz |
---|---|
Farbe | Weiß |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 180 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 82 °C |
Anschlusstyp | Schnellkupplung x Schnellanschluss |
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15427103
|
Cole-Parmer™
31304-20 |
3.43 cm |
15.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15437103
|
Cole-Parmer™
31304-22 |
3.76 cm |
16.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Den Einsatz in das Gehäuse stecken, um das Fitting anzuschließen.
- Die Fittinghälften rasten sofort ein.
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken.
- Das federbetätigte Ventil in den einzelnen Fittinghälften dichtet den Durchflussweg ab.
- Gerade Fittings ohne Absperrventile sind ebenfalls erhältlich.
- Alle Fittinggehäuse verfügen über 316-Edelstahlfedern und -verriegelungen.
Spezifikation
Schnellkupplungseinsatz | |
180 °F | |
Schnellkupplung x Schnellanschluss | |
Acetal |
Weiß | |
82 °C | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
120 psi |