Learn More
DuPont™ Overall
Angemessener Barriereschutz vom Typ 5 und 6, und durchlässig für Luft und Feuchtigkeitsdämpfe. DuPont™ Tyvek™ 200 Easysafe Overalls mit Kapuze bestehen aus einem neuen und einzigartigen, optimierten Polyethylen-Vliesstoff, der weicher ist und eine offenere Struktur als Tyvek™ 500 und 600 hat.
Marke: DuPont™ D14886050
4.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Robust und leicht
- Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
- Antistatische Behandlung auf der Außenseite
- Genähte externe Nähte in Gelb für die visuelle Identifizierung und Unterscheidung
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
Polyethylen | |
Elastisch | |
2-teilig | |
Genäht | |
(EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1 |
L | |
Weiß | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss | |
Kategorie III, Typ 5 und 6 | |
100 bis 108 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08