Learn More
DWK Life Sciences Deckgläser, aus D 263™ M
Ein Deckglas wird zum Abdecken von Präparaten beim Mikroskopieren verwendet.
Marke:  DWK Life Sciences 235503104
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15367610
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbebad eingefärbt werden.
  • Pure white Borosilikatglas (D 263™ M) ist absoprtionsfrei im sichtbaren Spektralbereich
  • Hohe optische Homogenität des Glases und somit praktisch frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren, Blasen und störenden Streifen durch optimalen Herstellungsprozess
  • Hochtransparent und farblos (Farbneutralität)
  • Hohe Planität ermöglicht ein optimales Arbeiten
  • Sehr gleichmäßige Benetzbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilicate Glass D 263 M
18 mm
Abdecken und Fixieren von Proben während des Mikroskopierens; Tropfenverteilung auf dem Objektträger; Einsatz in Färbe- oder Eindeckautomaten
18 mm
1 mm
10 x 100/Pk.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Deckgläser, aus D 263™ M > Number 1, 18 x 18 mm