Learn More
DWK Life Sciences Deckgläser, aus D 263™ M
Ein Deckglas wird zum Abdecken von Präparaten beim Mikroskopieren verwendet.
Marke: DWK Life Sciences 235503601
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbebad eingefärbt werden.- Pure white Borosilikatglas (D 263™ M) ist absoprtionsfrei im sichtbaren Spektralbereich
- Hohe optische Homogenität des Glases und somit praktisch frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren, Blasen und störenden Streifen durch optimalen Herstellungsprozess
- Hochtransparent und farblos (Farbneutralität)
- Hohe Planität ermöglicht ein optimales Arbeiten
- Sehr gleichmäßige Benetzbarkeit
Spezifikation
D 263 M | |
24 mm | |
Abdecken und Fixieren von Proben während des Mikroskopierens; Tropfenverteilung auf dem Objektträger; Einsatz in Färbe- oder Eindeckautomaten |
60 mm | |
1 mm | |
10 x 100 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Deckgläser, aus D 263™ M > Nummer 1, 60 x 24 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur