Learn More
Karl Hecht™ Deckgläser
Die super-transparente und farblose Konstruktion verhindert ein Verfärben. Karl Hecht™ Assistent™ Deckgläser für Zählkammern verfügen über einen Brechungsindex.
Marke:  Karl Hecht™ 40415710
Artikelnummer. 10647293
  • 18.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Flachheit
  • Hohe Spektraltransmission
  • Optimale Beständigkeit gegen chemische Angriffe
  • Geringer Gehalt an Einschlüssen, Schlieren, Blasen, Streifen, etc.
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
0,4 mm
Für Zählkammern
Name des Produkts
Karl Hecht™ Deckgläser > Stärke:0,4mm